UST bench brush, soft, Vikan®
PBT, groen, 330 mm, groen, 57 mm
Catalogus # BSNC45812
Leverancier: Basan
Ga naar:
Product Details & Documents
This ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) Bench Brush with Ultra Filament Security ensures effective sweeping of fine dry particles from conveyor belts, food preparation surfaces, tables and equipment in high-risk areas.
- Soft bristles made from Polybutylene terephthalate (PBT)
- Handle made from glass reinforced PP
- Large choice of colours
- Autoclavable at 121 °C
All UST brushes feature a unique bristle system that minimises the risk of contamination and bristle loss.
Certifications: Food contact approved. FDA compliant.
Documents
Specificaties
- Kleur borstelharen:groen
- Materiaal van borstelharen:PBT
- Totale lengte:330 mm
- Lengte borstel:57 mm
- Handle colour:groen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.