Avantor® Hichrom HI-5 Basic, GC Columns
GC column, Capillair, 1,00 µm, 0,25 mm, 60 m
Catalogus # HI03-25-100-60
Leverancier: Avantor
Ga naar:
Product Details & Documents
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:1,00 µm
- Ø inw.:0,25 mm
- Omschrijving:GC column
- Lengte:60 m
- Cat. No.:HI03-25-100-60
- Crossbond:Yes
- Phase composition:5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for basic compounds
- Polarity:Low-polarity stationary phase
- Phase name:HI-5 Basic
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-100-PF-CLog in voor beschikbaarheid1 * 100 ST - 849,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PF-CLog in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 117,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-10-PFY-CLog in voor beschikbaarheid1 * 10 ST - 1 020,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-1-PFY-CLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 105,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-25-PF-CLog in voor beschikbaarheid1 * 25 ST - 226,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-2-PFY-CLog in voor beschikbaarheid1 * 2 ST - 210,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-50-PF-CLog in voor beschikbaarheid1 * 50 ST - 435,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmLinear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PF-CLog in voor beschikbaarheid1 * 5 ST - 78,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mmHI0-5-PFY-CLog in voor beschikbaarheid1 * 5 ST - 517,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.