Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine NF
Creatinine NF
Poly pail, 1 kg
Catalogus # SPCMC1403-1KGBL
Leverancier:   Spectrum Chemical
Creatinine NF
Catalogus # SPCMC1403-1KGBL
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  60-27-5
Creatinine NF
Poly pail, 1 kg
CAS-nummer:  60-27-5
Price
1 200,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Synoniemen:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS-nummer:60-27-5
  • Formule:C₄H₇N₃O
  • MDL-nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-466-7
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    98.5% Min.
Specificaties
  • Verpakking:
    Poly pail
  • VPE:
    1 kg
Specificaties