Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage drums
Storage drums
1 L, 155 mm, 90 mm
Catalogus # 300-0620
Leverancier:   Sampling Systems
Storage drums
Catalogus # 300-0620
Leverancier:  Sampling Systems
Storage drums
Storage drums
1 L, 155 mm, 90 mm
Price
519,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
  • Open top pharmaceutical grade drums with lids
  • Made of 316L stainless steel body and lid
  • Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
Levering: Supplied with lid, clamp and O-ring.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    155 mm
  • Capaciteit:
    1 L
  • Hoogte:
    90 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-196
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 40,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-395
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 353,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-470
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 362,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.