Blower transition adapters
Blower transition adapter, 152,4 mm nominal diameter, 1,3 kg
Catalogus # LBCP4722401
Leverancier: LABCONCO
Ga naar:
Product Details & Documents
Epoxy-coated steel blower transition adapters fit all Labconco coated steel blowers.
Adapter allows you to connect thermoplastic duct to the exhaust side of a blower to create an exhaust stack. A nominal size PVC duct fits inside the opening.
Specificaties
- Omschrijving:Blower transition adapter, 152,4 mm nominal diameter
- Seq:01
- Gewicht:1,3 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.