Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 10×/0,25, 12 mm
Catalogus # LEIM11506230
Leverancier:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Catalogus # LEIM11506230
Leverancier:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 10×/0,25, 12 mm
Price
234,78 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specificaties
  • Vergroting:
    10×/0,25
  • Omschrijving:
    HI PLAN phase objective PH1
  • Werkafstand:
    12 mm