Reageerbuizen
20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:16 mm
- Type:Cylindrical
- Capaciteit:20 ml
- Lengte:150 mm
- Materiaal:PS
- Seq:10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.