Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
FILTER MF3AS 1 * 1 ST
FILTER MF3AS 1 * 1 ST
Print
FILTER MF3AS 1 * 1 ST
Catalogus # ERLAH11043101
Leverancier:
ERLAB CAPTAIRE
FILTER MF3AS 1 * 1 ST
Catalogus # ERLAH11043101
Leverancier:
ERLAB CAPTAIRE
Afbeelding vergroten
Return to Top
FILTER MF3AS 1 * 1 ST
Toevoegen aan winkelwagen
Price
342,00 €
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 1 ST
-
+
Toevoegen aan winkelwagen
Return Policy
Product Details & Documents
Zinc sulphate heptahydrate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
#: 29253.236
Leverancier: VWR Chemicals
Zoutzuur 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
#: 1.09973.0001
Leverancier: Merck
Natriumthiosulfaat 0,1 mol/l (0,1 N) in aqueous solution, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Supelco®
#: 1.09147.1000
Leverancier: Merck