Orders LinkContactUsLinkComponent
Sponzen, VertiKlean®
Sponzen, VertiKlean®
lichtgeel, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Catalogus # 115-3203
Leverancier:   CONTEC
Sponzen, VertiKlean®
Catalogus # 115-3203
Leverancier:  CONTEC
Sponzen, VertiKlean®
Sponzen, VertiKlean®
lichtgeel, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Price
2 140,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 120 ST
Product Details & Documents
De VertiKlean-spons is een wegwerpbare laboratoriumspons. Deze bestaat uit het Polynit-reinigingsmateriaal dat is gelamineerd aan zuiver esterschuim. De spons is met een laser gesneden om de randen geheel af te dichten. De spons is ontworpen voor reinigen en opruimen, maar is tevens ideaal voor gebruik in laboratoria.
  • Sterk absorberend polyesterschuim met de schuurbestendigheid van Polynit-stof
  • Autoclaveerbaar
Specificaties
  • Verpakt:
    1 sponge/bag, 120 bags/case
  • Kleur:
    lichtgeel
  • l×b:
    130×130 mm
  • Dikte:
    15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.