Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan fluorite pol; 0,13 NA, 4×, 17 mm
Catalogus # ECHLJMAG0046
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product documentatie
Specificaties
- Vergroting:4×
- Omschrijving:Plan fluorite pol; 0,13 NA
- Seq:05
- Werkafstand:17 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.