Condensers for REVOLVE 3M microscope
Uitzwaaibare universele condensor NA 0,9 WD 0,17 mm
Catalogus # ECHLJCND2003
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specificaties
- Omschrijving:Uitzwaaibare universele condensor NA 0,9 WD 0,17 mm
- Seq:04