Vessel dilators, balanced instruments
Roestvrij staal, 145 mm, Smooth, Angled, Ø 0,2 mm
FSCI18603-14
Marketsource
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:Ø 0,2 mm
- Tip shape:Angled