Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,25, 10×, 10,8 mm
Catalogus # ECHLRMAG0113
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG0113
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,25, 10×, 10,8 mm
Price
299,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    10×
  • Omschrijving:
    Plan achromat phase, N.A. 0,25
  • Seq:
    25
  • Werkafstand:
    10,8 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.