Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories
Accessories
A 313 Module, suitable for laboratory flasks up to 10 L, round flasks up to 6 L, Erlenmeyer flasks up to 5 L, equipped with 5 injector positions, W×D×H: 200×320×20 mm
Catalogus # MIEL11055970
Leverancier:   MIELE
Accessories
Catalogus # MIEL11055970
Leverancier:  MIELE
Accessories
Accessories
A 313 Module, suitable for laboratory flasks up to 10 L, round flasks up to 6 L, Erlenmeyer flasks up to 5 L, equipped with 5 injector positions, W×D×H: 200×320×20 mm
Price
905,35 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    A 313 Module, suitable for laboratory flasks up to 10 L, round flasks up to 6 L, Erlenmeyer flasks up to 5 L, equipped with 5 injector positions, W×D×H: 200×320×20 mm
  • Seq:
    22
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.