Multifunctionele trolleys
1100×520×1020 mm, 3 trays, grijs
Catalogus # 216-2238
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze multifunctionele trolleys zijn ontworpen voor intensief gebruik. Ze zijn gemaakt van een aluminium frame met stevige polypropyleen bakken.
- Grijs of zwart
- Uitvoeringen met 2 of 3 dienbladen
- Ongeëvenaard draagvermogen: 80 kg per bak en 250 kg per kar
- 4 kogelgelagerde wielen diam. 100 mm, 2 met remmen
De trolleys zijn licht, gemakkelijk te hanteren en zeer robuust.
Specificaties
- Kleur:grijs
- Seq:8
- b×d×h:1100×520×1020 mm
- Leggers:3 trays
- Cat. No.:216-2238
- Model:65002HS808LA3
- Bakafmetingen:920W×520D mm (ext.)
910W×504D mm (int.) - Materiaal:PP
- Hoogte:275 mm (height between two trays)