ESC (Easy Surface Checking) swabs
ESC swab D/E Neutralising Broth, 100 tubes×10 ml
85605.
The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recommended for food and pharmaceutical industries.
- Pre-filled swab device
- Rayon bud
- Wide range of diluents
- Leak proof closure
- Transport and storage at room temperature
Certifications: Swabs conform to international standards (ISO 18593, ISO 17604).
- Omschrijving:ESC swab D/E Neutralising Broth, 100 tubes×10 ml
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.