ESC (Easy Surface Checking) swabs
ESC swab Neutralising Rinse Solution, 100 tubes×5 ml
Catalogus # 85602.
Leverancier: LIOFILCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recommended for food and pharmaceutical industries.
- Pre-filled swab device
- Rayon bud
- Wide range of diluents
- Leak proof closure
- Transport and storage at room temperature
Certificeringen: Swabs conform to international standards (ISO 18593, ISO 17604).
Documents
Specificaties
- Omschrijving:ESC swab Neutralising Rinse Solution, 100 tubes×5 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.