Condensers for REVOLVE 3M microscope
Turret condensor hi resol fase NA 0,85 WD 7 mm
Catalogus # ECHLJCND2002
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product documentatie
Specificaties
- Omschrijving:Turret condensor hi resol fase NA 0,85 WD 7 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.