Monstercontainer CellStor Pot™
60 ml, 10% neutral buffered formalin
Catalogus # CLLPBAF-6000-08A
Leverancier: CELLPATH
Ga naar:
Product Details & Documents
Monsternamecontainers gevuld.
- Lekvrij deksel voor veilig vervoer en monsteropslag
- Met traceerbaar badgenummer, safety data sheet in de verpakking
Specificaties
- Capaciteit:60 ml
- Omschrijving:10% neutral buffered formalin
- Seq:02