Orders LinkContactUsLinkComponent
Attached Lid Containers
Attached Lid Containers
44 l, 600×400×250 mm
Catalogus # 216-2248
Leverancier:   MULTIROIR
Attached Lid Containers
Catalogus # 216-2248
Leverancier:  MULTIROIR
Attached Lid Containers
44 l, 600×400×250 mm
Price
50,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These containers, with robust attached lids, are designed to stack when full and nest when empty. The recesses of the hinged lid ensure high stability.
  • Made of of heavy-duty polypropylene, rigid, robust and practical
  • Containers nest for maximum space usage with lids open
  • Blue
  • When empty, saves up to 75% valuable storage space
  • Easy to clean interiors
The attached lid containers can be secured with plastic seals and transported with trolleys.
Specificaties
  • Capaciteit:
    44 l
  • Seq:
    05
  • b×d×h:
    600×400×250 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Seals for attached lid container
    Seals for attached lid container
    216-2253
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 63,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.