Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat CC, N.A. 0,95, 40×, 0,13 - 0,16 mm
Catalogus # ECHLRMAG9404
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG9404
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat CC, N.A. 0,95, 40×, 0,13 - 0,16 mm
Price
3 760,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    Plan apochromat CC, N.A. 0,95
  • Seq:
    01
  • Werkafstand:
    0,13 - 0,16 mm