Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Catalogus # ECHLRMAG9402
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
- Vergroting:40×
- Omschrijving:Plan apochromat, N.A. 0,95
- Seq:03
- Werkafstand:0,15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.