Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat oil, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Catalogus # ECHLRMAG1002
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG1002
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat oil, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Price
276,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    100×
  • Omschrijving:
    Plan achromat oil, N.A. 1,25
  • Seq:
    05
  • Werkafstand:
    0,2 mm