Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Catalogus # ECHLRMAG0403
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG0403
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Price
385,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    Plan achromat phase, N.A. 0,65
  • Seq:
    10
  • Werkafstand:
    0,4 mm