Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,4, 20×, 1,6 mm
Catalogus # ECHLRMAG0202
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalogus # ECHLRMAG0202
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,4, 20×, 1,6 mm
Price
290,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Vergroting:
    20×
  • Omschrijving:
    Plan achromat, N.A. 0,4
  • Werkafstand:
    1,6 mm