Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
Catalogus # COND50-500ML
Leverancier:   Merck
Conductivity standards, Supelco®
Catalogus # COND50-500ML
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Conductivity standards, Supelco®
Conductivity standard, 50 µmhos/cm, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
100 µmhos/cm = 100 µS/cm
Certificeringen: These certified reference materials (CRMs) ares produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Conductivity standard
  • Geleidbaarheid:
    50 µmhos/cm
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.