Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
4,78 mm, 0,79 mm, 6,35 mm
Catalogus # BOHLS1810-43
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # BOHLS1810-43
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
4,78 mm, 0,79 mm, 6,35 mm
Price
30,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    6,35 mm
  • Buis int.Ø:
    4,78 mm
  • Wanddikte:
    0,79 mm
  • Seq:
    40