Labels, hazard warning
Hazard labels: explosive material, PIC W002-TRI 050-PE-ROLL/1, Polyester, zwart op geel, 50×36 mm, 250 labels/roll
Catalogus # BRDY816663
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certificeringen: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Documents
Specificaties
- Kleur:zwart op geel
- Omschrijving:Hazard labels: explosive material
- Afmetingen:50×36 mm
- Materiaal:Polyester
- Seq:10
- Model:PIC W002-TRI 050-PE-ROLL/1
- Verpakt:250 labels/roll
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.