Orders LinkContactUsLinkComponent
POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
Catalogus # HACH23049H
Leverancier:   Hach
POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
Catalogus # HACH23049H
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
POTASSIUM HYDROXIDE STD SOLUTION 12N 1 * 500 mL
CAS-nummer:  
Price
59,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.