Viscous samplers
Viscous sampler, Roestvrij staal 316L, 450 ml, 1500 mm
Catalogus # SAMP7000S-1500
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
These viscous samplers are designed for creams, shampoos, soaps, honey and other semi-viscous materials.
After sampling, the sampler can be completely dismantled, for a quick and thorough cleaning.
Specificaties
- Capaciteit:450 ml
- Omschrijving:Viscous sampler
- Lengte:1500 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316L
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.