Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
[EN]PIPETTE SER. 50ML GRAD 1/2ML TRIPLE 1 * 100 ST
Catalogus # GREI768160-TRI_100
Leverancier:
Greiner Bio-One
Certificaten
Afbeelding vergroten
[EN]PIPETTE SER. 50ML GRAD 1/2ML TRIPLE 1 * 100 ST
Catalogus # GREI768160-TRI_100
Leverancier:
Greiner Bio-One
Certificaten
Gerelateerde informatie
Documentatie
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Documentatie
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Leverancier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Transferpipetten
Leverancier: Brand
Eppendorf® Protein LoBind® microcentrifugebuisjes
Leverancier: EPPENDORF
VWR®, Petrischalen, PS
Leverancier: VWR Collection
VWR® PCR-buisjes, 0,2 ml
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugebuizen, conische bodem, met platte schroefdop
Leverancier: VWR Collection
VWR® Standaardlijntransferpipetten
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Serologische pipetten, standaardreeks
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Centrifugeerbuisjes, conische bodem
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Leverancier: EPPENDORF
Serological pipettes
Leverancier: Greiner Bio-One