Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 GLP-Edition, voor werken onder GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een fraudebestendige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de eisen van FDA Regulation 21 CFR 11, UF V
N° de catalogue BIND9053-0042
Fournisseur:   Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
N° de catalogue BIND9053-0042
Fournisseur:  Binder
Multi management software, APT-COM™ 4
Multi management software, APT-COM™ 4
APT-COM™ 4 GLP-Edition, voor werken onder GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een fraudebestendige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de eisen van FDA Regulation 21 CFR 11, UF V
Prix
5 060,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This software provides management, logging, programming, documentation options, and much more. With features ranging from GLP-compliant logging to convenient program creation and management of up to 100 units, the APT-COM™ 4 can be used in all industries and makes complex work processes much easier.
  • Centraal overzicht over alle apparaten, grafisch en in tabelvorm
  • Registratiemanagement (aanmaken, wissen, archiveren)
  • Bedieningsinterface in meerdere talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans)
  • Grafische en numerieke programma-editor
  • Timerfunctie
  • Documentatie van meetwaarden
  • Handmatige export van de meetwaarden (csv-/pdf-bestand)
BASIC Edition: Voor eenvoudige registratie- en documentatievereisten van maximaal vijf apparaten in een netwerk.
PROFESSIONAL Edition: Eenvoudig apparaat- en gebruikersbeheer dat voortbouwt op de BASIC Edition. Geschikt voor maximaal 100 apparaten in een netwerk.
GLP Edition: Voor werkzaamheden in GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een manipulatieveilige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de vereisten van FDA Regulation 21 CFR 11.
Specifications
  • Omschrijving:
    APT-COM™ 4 GLP-Edition, voor werken onder GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een fraudebestendige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de eisen van FDA Regulation 21 CFR 11
  • Seq:
    03
  • Voor:
    UF V