Multi management software, APT-COM™ 4
Product Details & Documents
This software provides management, logging, programming, documentation options, and much more. With features ranging from GLP-compliant logging to convenient program creation and management of up to 100 units, the APT-COM™ 4 can be used in all industries and makes complex work processes much easier.
- Centraal overzicht over alle apparaten, grafisch en in tabelvorm
- Registratiemanagement (aanmaken, wissen, archiveren)
- Bedieningsinterface in meerdere talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans)
- Grafische en numerieke programma-editor
- Timerfunctie
- Documentatie van meetwaarden
- Handmatige export van de meetwaarden (csv-/pdf-bestand)
BASIC Edition: Voor eenvoudige registratie- en documentatievereisten van maximaal vijf apparaten in een netwerk.
PROFESSIONAL Edition: Eenvoudig apparaat- en gebruikersbeheer dat voortbouwt op de BASIC Edition. Geschikt voor maximaal 100 apparaten in een netwerk.
GLP Edition: Voor werkzaamheden in GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een manipulatieveilige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de vereisten van FDA Regulation 21 CFR 11.
Documents
Binder Multi Management Software, APT-COM™ 4
Product documentatie
TDS APT-COM™ 4 for logging, controlling, and monitoring
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:APT-COM™ 4 BASIC-Edition-software, voor logging- en documentatievereisten (tot 5 netwerkunits)
- Seq:01
- Voor:Alle M-serie Avantgarde.Line-units