Orders LinkContactUsLinkComponent
Borstel, recht, Assistent®
Borstel, recht, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Catalogus # HECH91120000009
Borstel, recht, Assistent®
Catalogus # HECH91120000009
Borstel, recht, Assistent®
Borstel, recht, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Price
164,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specificaties
  • Ø borstelkop:
    8 mm
  • Seq:
    09
  • Totale lengte:
    850 mm
  • Lengte borstelkop:
    110 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.