Orders LinkContactUsLinkComponent
Borstel, recht, Assistent®
Borstel, recht, Assistent®
70 mm, 8 mm, 250 mm
Catalogus # HECH91120000005
Borstel, recht, Assistent®
Catalogus # HECH91120000005
Borstel, recht, Assistent®
Borstel, recht, Assistent®
70 mm, 8 mm, 250 mm
Price
107,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specificaties
  • Ø borstelkop:
    8 mm
  • Seq:
    02
  • Totale lengte:
    250 mm
  • Lengte borstelkop:
    70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.