Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling spoons, PharmaSpoons
600 mm, 35×70 mm, 10 ml
  SAMPA506-600
Sampling spoons, PharmaSpoons
  SAMPA506-600
Sampling spoons, PharmaSpoons
Sampling spoons, PharmaSpoons
600 mm, 35×70 mm, 10 ml
95,10 €
1 * 1 ST
These sampling spoons are made from stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
  • Crevice-free design
    Bright polished finish
    Head is vertical and side angled (lateral) bent
Available in 316L or 304 stainless steel.
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Lengte:
    600 mm
  • Seq:
    07
  • Lepelmaat:
    35×70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.