Orders LinkContactUsLinkComponent
Leesloepen, visoPOCKET
Leesloepen, visoPOCKET
Leesloep, zwart, visoPOCKET, 2,5×, 74×48 mm
Catalogus # ESCH172156
Leverancier:   ESCHENBACH OPTIK
Leesloepen, visoPOCKET
Catalogus # ESCH172156
Leverancier:  ESCHENBACH OPTIK
Leesloepen, visoPOCKET
Leesloepen, visoPOCKET
Leesloep, zwart, visoPOCKET, 2,5×, 74×48 mm
Price
37,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compacte loepen met breed gezichtsveld en ultradunne lenzen.
  • Diffractieve asferische lens met modern en prachtig design
  • Hoogwaardig leer verkrijgbaar in drie kleuren
  • Leren hoes beschermt tegen krassen
Geschikt voor gebruik onderweg wanneer kleine lettertjes snel en gemakkelijk vergroot moeten worden.
Specificaties
  • Vergroting:
    2,5×
  • Omschrijving:
    Leesloep, zwart, visoPOCKET
  • B×D:
    74×48 mm