Rekken
4 perforated shelves, on leveller legs, Roestvrij staal 304, 1600×600×1900 mm
PALBSU-1660-4-P
: Palbam
Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.
- Legbord opties: Vol of geperforeerd
- De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
- 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)
Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.
- Omschrijving:4 perforated shelves, on leveller legs
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:25
- b×d×h:1600×600×1900 mm