Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
wit
Catalog # 630-3489
Supplier:   Epredia
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
Catalog # 630-3489
Supplier:  Epredia
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
wit
Price
6,10 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Vervaardigd van extra wit glas. Schoongewassen en gepolijst.
  • Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren voor identificatie en kleurcodering
  • Het etiketteergedeelte is bestand tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
  • Door het extra dikke etiketteergebied plakken de objectglaasjes niet aan elkaar en raken ze niet bekrast
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I.
Packaging: In kartonnen dozen van 50.
Specifications
  • Kleur:
    wit
  • Seq:
    07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.