Accessories for circulators
3-way header with ball valves, M16×1, The 3-way header with universal mounting bracket for wall mounting the manifold. A suitable length hose is required to connect the manifold and the temperature control unit. Note: The manifold must not be mounted on the unit.
Catalogus # HUBE343295
Leverancier: HUBER
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:3-way header with ball valves, M16×1
- Seq:04
- Voor:The 3-way header with universal mounting bracket for wall mounting the manifold. A suitable length hose is required to connect the manifold and the temperature control unit. Note: The manifold must not be mounted on the unit.
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.