Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision Density Hydrometers, L50
Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,500 - 1,550 g/ml, 0,0005 g/ml, 0…30 °C, 370 mm
Catalog # SCNL3142019S
Supplier:   Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
Catalog # SCNL3142019S
Supplier:  Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
Precision Density Hydrometers, L50
L50, 1,500 - 1,550 g/ml, 0,0005 g/ml, 0…30 °C, 370 mm
Price
97,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers (with or without thermometers) are suitable for calibration.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
  • Temperatuurbereik:
    0…30 °C
  • Lengte:
    370 mm
  • Seq:
    32
  • Indeling:
    0,0005 g/ml
  • Model:
    L50
  • Meetbereik:
    1,500 - 1,550 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.