Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-423
Thermal transfer printer labels, type B-423
Printer labels, B-423, THT-1-423-10, Polyester, Permanent acryl, Thermal transfer, wit, i5100, 19×6 mm, 10000 labels/roll
Catalogus # BRDY030105
Leverancier:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-423
Catalogus # BRDY030105
Leverancier:  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-423
Thermal transfer printer labels, type B-423
Printer labels, B-423, THT-1-423-10, Polyester, Permanent acryl, Thermal transfer, wit, i5100, 19×6 mm, 10000 labels/roll
Price
97,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Polyester labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon separate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL, CSA, and AGA approved with the respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Specificaties
  • Printer:
    i5100
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Type:
    B-423
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Printer labels
  • Afmetingen:
    19×6 mm
  • Materiaal:
    Polyester
  • Model:
    THT-1-423-10
  • Verpakt:
    10000 labels/roll
  • Kleefstof :
    Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.