Erlenmeyer flasks, narrow neck
25 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Catalogus # SCER94206001
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, KIMAX®.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With graduation.
Certificeringen: DIN ISO 1773
Specificaties
- Ø uitw.:85 mm
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:140 mm
- Seq:01
- Ø inw. hals:34 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.