Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopsysteem, Edgeless®
Mopsysteem, Edgeless®
Randloos dweilframe QuickConnect™, polypropyleen copolymeer frame met roestvrijstalen connector; compatibel met alle soorten Edgeless-moppen en eenvoudig te bevestigen aan QuickConnect-handgrepen. Autoclaveerbaar bij 121°C gedurende 30 min., 150×180 mm, -, -
Catalogus # CONT2646F
Leverancier:   CONTEC
Mopsysteem, Edgeless®
Catalogus # CONT2646F
Leverancier:  CONTEC
Mopsysteem, Edgeless®
Mopsysteem, Edgeless®
Randloos dweilframe QuickConnect™, polypropyleen copolymeer frame met roestvrijstalen connector; compatibel met alle soorten Edgeless-moppen en eenvoudig te bevestigen aan QuickConnect-handgrepen. Autoclaveerbaar bij 121°C gedurende 30 min., 150×180 mm, -, -
Price
193,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Designed for wet mopping in controlled environments and cleanrooms for effective cleaning and retrieval of excess fluid. Ideal for use in sterile environments. Mop heads are constructed from a continuous tube of 100% polyester knitted fabric, looped to form strands that encapsulate liquids for maximum absorption.
  • Mop heads are free from any cellulose contaminants
  • Stainless bucket, downpress wringer and insert maximise wringing pressure and effectiveness
  • All system components and buckets are compatible with gamma, ETO, and autoclave sterilisation
Mop heads are laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
 : All mop system components must be ordered separately. Plastic bucket systems include cart, buckets, wringer, and casters. Stainless steel bucket systems include trolley, buckets, wringer, and casters.
Specificaties
  • Capaciteit:
    -
  • Omschrijving:
    Randloos dweilframe QuickConnect™, polypropyleen copolymeer frame met roestvrijstalen connector; compatibel met alle soorten Edgeless-moppen en eenvoudig te bevestigen aan QuickConnect-handgrepen. Autoclaveerbaar bij 121°C gedurende 30 min.
  • Afmetingen:
    150×180 mm
  • Lengte:
    -
  • Seq:
    03