Orders LinkContactUsLinkComponent
Borstel, recht, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
Catalogus # 141-0303
Borstel, recht, Assistent®
Catalogus # 141-0303
Borstel, recht, Assistent®
Borstel, recht, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
Price
188,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Specificaties
  • Ø borstelkop:
    3 mm
  • Seq:
    06
  • Totale lengte:
    400 mm
  • Lengte borstelkop:
    90 mm