Mechanical Interval Timers
Interval timer, 60 min, with alarm, for lying, standing or hanging, blauw
HECH41974032
Interval timers with 60 or 120 minutes timing capacity.
- Alarm (3 to 8 seconds)
- Easy operation
- For hanging, standing or lying
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Interval timer, 60 min, with alarm, for lying, standing or hanging
- Seq:02