Orders LinkContactUsLinkComponent
Tool carts
Gereedschapswagen, met 5 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen, , 730×470×850 mm
Catalogus # PALBCT0702
Leverancier:   Palbam
Tool carts
Catalogus # PALBCT0702
Leverancier:  Palbam
Tool carts
Tool carts
Gereedschapswagen, met 5 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen, , 730×470×850 mm
Price
7 020,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tool cart in stainless steel 304 with electropolished finish.
  • Five fully extendable drawers
  • One lock which secures all the drawers
  • Top ledge to prevent tools/parts falling
  • Cleanroom castors with brakes
Specificaties
  • Omschrijving:
    Gereedschapswagen, met 5 laden, veiligheidsslot en cleanroomwielen met remmen
  • b×d×h:
    730×470×850 mm
  • Cat. No.:
    PALBCT0702