Rekken
4 solid shelves, on casters, Roestvrij staal 304, 1200×400×1900 mm
Catalogus # PALBSU-1240-4-S-C
Leverancier: Palbam
Ga naar:
Product Details & Documents
Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.
- Legbord opties: Vol of geperforeerd
- De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
- 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)
Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.
Specificaties
- Omschrijving:4 solid shelves, on casters
- Materiaal:Roestvrij staal 304
- Seq:5
- b×d×h:1200×400×1900 mm