Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Cabinet
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Roestvrij staal 304, 70 kg
N° de catalogue PALBJE0950C
Fournisseur:   Palbam
Storage Cabinet
N° de catalogue PALBJE0950C
Fournisseur:  Palbam
Storage Cabinet
Storage cabinets, 2 doors, Roestvrij staal 304, 70 kg
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Removable shelves and sloping roof design as standard. Available on either casters or leveler legs.
  • 3/4 height cabinets
  • stainless steel 304 with electro-polished finish
L×W×H: 900×500×1500 mm
Spécifications
  • Omschrijving:
    Storage cabinets
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 304
  • Seq:
    01
  • Deuren:
    2 doors
  • Gewicht:
    70 kg