Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 2,4 ml, 155 mm
Catalogus # BURK7555-0003
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of LDPE.
- Ungraduated
Specificaties
- Capaciteit:2,4 ml
- Omschrijving:Disposable pipette
- Lengte:155 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.